CAS RN 2512204-82-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)metansulfonamid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)metansulfonamid, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.