Få mere at vide
N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)metansulfonamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)methanesulfonamide |
| CAS | 2512204-82-7 |
| Molekylær formel | C14H13ClN2O6S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[5-Chloro-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13ClN2O6S/c1-22-9-3-5-10(6-4-9)23-14-8-13(17(18)19)11(15)7-12(14)16-24(2,20)21/h3-8,16H,1-2H3 |
| SMIL | ClC1=CC(NS(=O)(C)=O)=C(OC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | N-(5-chlor-2-(4-methoxyphenoxy)-4-nitrophenyl)metansulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.78 |
| Formel vægt | 372.02 |