CAS RN 251111-30-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Beloranib (>85%), TRC
CAS: 251111-30-5 Molekylær formel: C29H41NO6 Synonym: Beloranib∣O-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-trans-cinnamoyl]fumagillol∣ZGN 440∣(2E)-(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]okt-6-yl Ester 3-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-propenosyre