Få mere at vide
Beloranib (>85%), TRC
Artikelnummer. 30133399
Skift visning
Mængde:
0.25 mg
1 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133399 1 mg
30133071 10 mg
30004746 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1312801MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 251111-30-5
Molekylær formel C29H41NO6
Synonym Beloranib∣O-[4-(2-Dimethylaminoethoxy)-trans-cinnamoyl]fumagillol∣ZGN 440∣(2E)-(3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]okt-6-yl Ester 3-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-propenosyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beloranib
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylvægt (g/mol) 499.64, 499.65
InChI nøgle ZEZFKUBILQRZCK-MJSCXXSSSA-N
SMIL [H][C@@]1([C@H](OC)[C@@H](CC[C@]11CO1)OC(=O)\C=C\C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C
IUPAC navn (3R,4S,5S,6R)-5-methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-yl (2E)-3-{4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl}prop-2-enoate