CAS RN 2510-99-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Phenylpropionsyre ethylester, TRC
CAS: 2510-99-8 Molekylær formel: C11H14O2 Molekylvægt (g/mol): 178.23 Synonym: Ethyl 2-Phenylpropanoate,Ethyl 2-Phenylpropionate,Ethyl Hydrotropate,Ethyl alpha-Phenylpropionate,NSC 254979,alpha-Methylbenzeneacetic Acid Ethyl Ester IUPAC navn: ethyl 2-phenylpropanoat SMIL: CCOC(=O)C(C)c1ccccc1