Få mere at vide
2-Phenylpropionsyre ethylester, TRC
Artikelnummer. 30426746
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426746 500 mg
30412042 250 mg
30417577 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP336180500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-99-8
Molekylær formel C11H14O2
Molekylvægt (g/mol) 178.23
Synonym Ethyl 2-Phenylpropanoate, Ethyl 2-Phenylpropionate, Ethyl Hydrotropate, Ethyl alpha-Phenylpropionate, NSC 254979, alpha-Methylbenzeneacetic Acid Ethyl Ester
IUPAC navn ethyl 2-phenylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpropionic Acid Ethyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-3-13-11(12)9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Formel vægt 178.0994