CAS RN 25028-32-4
IUPAC Navn:
ethyl 2-acetylpyridine-4-carboxylate
Synonymer:
ethyl 2-acetylpyridine-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
193.2
Molekylformel:
C10H11NO3
InChi Key:
LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ethyl 2-acetylisonicotinat, 96%
CAS: 25028-32-4 Molekylær formel: C10H11NO3 Molekylvægt (g/mol): 193.20 MDL nummer: MFCD11042531 InChI nøgle: LUMZQFHOBXCXOR-UHFFFAOYSA-N Synonym: ethyl 2-acetylisonicotinate,2-acetyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester,pyac32,2-acetyl-isonicotinic acid ethyl ester,2-acetylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester PubChem CID: 55265486 IUPAC navn: ethyl-2-acetylpyridin-4-carboxylat SMIL: CCOC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(C)=O