Få mere at vide
Ethyl 2-acetylisonicotinat, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-acetylisonicotinate |
| Smeltepunkt | 52°C to 55°C |
| Farve | Fløde |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 193.2 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fused Solid |