CAS RN 250255-72-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
af
2
Resultater
1
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-one, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.