Få mere at vide
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-one, TRC
Artikelnummer. 30428172
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30428172 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30428172 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8699752MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]
CAS 250255-72-2
Molekylær formel C23 H27 N5 O3
Mængde 2 mg
InChI formel InChI=1S/C23H27N5O3/c1-18(29)11-12-28-23(30)27(17-24-28)21-5-3-19(4-6-21)25-13-15-26(16-14-25)20-7-9-22(31-2)10-8-20/h3-10,17H,11-16H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NN(CCC(=O)C)C4=O
IUPAC navn 4-[4-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3-oxobutyl)-1,2,4-triazol-3-one
Molekylvægt (g/mol) 421.49
Formel vægt 421.2114