accessibility menu, dialog, popup

UserName

OO

CAS RN 2498-66-0

IUPAC Navn: 7,12-dihydrotetraphene-7,12-dione
Synonymer: benz A anthracene-7,12-dione
Molekylvægt (g/mol): 258.28
Molekylformel: C18H10O2
InChi Key: LHMRXAIRPKSGDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=C1C=CC1=CC=CC=C21

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater