Få mere at vide
Benz[a]anthracen-7,12-dione, TRC
Artikelnummer. 18050910
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
18050910 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB1979405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benz[a]anthracene-7,12-dione
CAS 2498-66-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H10 O2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H
SMIL O=C1c2ccccc2C(=O)c3c1ccc4ccccc34
IUPAC navn benzo[a]antracen-7,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.0681
Procent renhed >95%