accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 249537-73-3

CAS RN 249537-73-3

IUPAC Navn:
Synonymer:
Molekylvægt (g/mol):
Molekylformel:
InChi Key:
SMILES:

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (4)
  • (4)