Få mere at vide
MedChemExpress NFAT Inhibitor-1
Artikelnummer. 16479498
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16479498 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16479498 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1026
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress NFAT Inhibitor (VIVIT peptide) is a cell-permeable peptide inhibitor of nuclear factor of activated Tcells (NFAT) that selectively inhibits calcineurin-mediated dephosphorylation of NFAT.
Tekniske data
Renhed 99.86%
CAS 249537-73-3
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Molekylvægt (g/mol) 1685.94 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (59.31 mM∣Need ultrasonic)
Synonym VIVIT peptide