CAS RN 2495-39-8
IUPAC Navn:
sodium prop-2-ene-1-sulfonate
Synonymer:
sodium prop-2-ene-1-sulfonate
Molekylvægt (g/mol):
144.12
Molekylformel:
C3H5NaO3S
InChi Key:
DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC=C
1
–
1
af
1
Resultater