Få mere at vide
2-propen-1-sulfonsyre-natriumsalt, 95 %, prakt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10249700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10249700 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10249700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 418370250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2495-39-8 | C3H5NaO3S | 144.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Navn note praksis, 95%
CAS 2495-39-8
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H5NaO3S
Lineær formel CH2CHCH2SO3Na
MDL nummer MFCD00051416
Mængde 25 g
Synonym sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1g/25 ml. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
InChI nøgle DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMIL C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;prop-2-en-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 144.13
PubChem CID 23690996
Formel vægt 144.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver