accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSSCH3

CAS RN 24949-35-7

IUPAC Navn: 1,3-bis(methylsulfanyl)propane
Synonymer: 1,3-bis(methylsulfanyl)propane
Molekylvægt (g/mol): 136.27
Molekylformel: C5H12S2
InChi Key: JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSCCCSC
Kogepunkt 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)