Få mere at vide
1,3-Bis(methylthio)propane, 97%
Artikelnummer. 11420517
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420517 5 g 5g
11410517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420517 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22397.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 24949-35-7 | C5H12S2 | 136.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24949-35-7
Molekylær formel C5H12S2
Molekylvægt (g/mol) 136.27
MDL nummer MFCD00039811
InChI nøgle JIZDZCFZPMIBPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis methylthio propane, 1,3-bis methylsulfanyl propane, 2,6-dithiaheptane, propane, 1,3-bis methylthio, acmc-20ap52, 1,3-bis methylsulfanyl-propane
PubChem CID 141161
IUPAC navn 1,3-bis(methylsulfanyl)propane
SMIL CSCCCSC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Bis(methylthio)propane
Tæthed 1.011
Kogepunkt 88°C to 90°C (12 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.519
Mængde 5 g
Beilstein 1732333
Formel vægt 136.28
Procent renhed 97%