CAS RN 24854-43-1
IUPAC Navn:
4-methyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-thione
Synonymer:
4-methyl-2H-1,2,4-triazole-3-thione
Molekylvægt (g/mol):
115.15
Molekylformel:
C3H5N3S
InChi Key:
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C=NNC1=S
1
–
3
af
3
Resultater
1
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.