Få mere at vide
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole |
| CAS | 24854-43-1 |
| Molekylær formel | C3H5N3S |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7) |
| SMIL | Cn1cnnc1S |
| IUPAC navn | 4-methyl-1,2,4-triazol-3-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.15 |
| Formel vægt | 115.0204 |