accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2483-46-7

IUPAC Navn: 2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoic acid
Synonymer: 2,6-bis[(tert-butoxycarbonyl)amino]hexanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 346.42
Molekylformel: C16H30N2O6
InChi Key: FBVSXKMMQOZUNU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)