Få mere at vide
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin, 98%
Beskrivelse
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin bruges som fint kemisk mellemprodukt, syntesemellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin anvendes som fine kemiske mellemprodukter, syntesemellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt
i chloroform, ether, ethylacetat og methanol
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine |
| Farve | Hvid |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, ether, ethylacetat og methanol |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 346.42 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |