accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)OH(R)O(S)O(R)OH(S)O(S)O(R)OH(S)O(S)O(R)OH(S)O(S)O(R)HO(S)O(S)O(R)HO(S)HO(S)HO(R)OH(R)HO(R)HO(R)HO(R)OH(R)HO(R)HO(R)HO(R)OH(R)OH(R)HOO

CAS RN 2478-35-5

IUPAC Navn: (2R,3R,4R,5R)-4-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
Synonymer: (2R,3R,4R,5R)-4-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal
Molekylvægt (g/mol): 990.86
Molekylformel: C36H62O31
InChi Key: DJMVHSOAUQHPSN-VXDFXQCISA-N
SMILES: OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater