Få mere at vide
D-(+)-Cellohexose, TRC
Artikelnummer. 30364629
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364629 5 mg
30352939 1 mg
30361275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30364629 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC2552505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2478-35-5
Molekylær formel C36 H62 O31
Molekylvægt (g/mol) 990.86
IUPAC navn (2S, 3R, 4S, 5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-oxy-oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3, 4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Cellohexose
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C36H62O31/c37-1-7-13(43)14(44)21(51)32(58-7)64-27-9(3-39)60-34(23(53)16(27)46)66-29-11(5-41)62-36(25(55)18(29)48)67-30-12(6-42)61-35(24(54)19(30)49)65-28-10(4-40)59-33(22(52)17(28)47)63-26-8(2-38)57-31(56)20(50)15(26)45/h7-56H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31?,32+,33+,34+,35+,36+/m1/s1
Formel vægt 990.3275
Procent renhed >95%