CAS RN 247144-99-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4,5-Disulfo Rhodamine-123 Dicarboxylic Acid Lithium Salt(Mixture of isomers, Technical Grade), TRC
CAS: 247144-99-6 Molekylær formel: C22H16Li2N2O11S2 Molekylvægt (g/mol): 562.37 Synonym: 3,6-Diamino-9-[2,4(or 2,5)-dicarboxyphenyl]-4,5-disulfoxanthylium Inner Salt Lithium Salt SMIL: [Li+].[Li+].[Li+].[*]C(=O)[O-].[*]c1cc(C(=O)[O-])c(cc1[*])c2c3ccc(N)c(c3[o+]c4c(c(N)ccc24)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[*H]