Få mere at vide
4,5-Disulfo Rhodamine-123 Dicarboxylic Acid Lithium Salt(Mixture of isomers, Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,5-Disulfo Rhodamine-123 Dicarboxylic Acid Lithium Salt(Mixture of isomers, Technical Grade) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14N2O9S2.C2H4O2.2Li/c21-13-7-5-11-15(9-3-1-2-4-10(9)20(23)24)12-6-8-14(22)19(33(28,29)30)17(12)31-16(11)18(13)32(25,26)27;1-2(3)4;;/h1-8,21H,22H2,(H,23,24)(H,25,26,27)(H,28,29,30);1H3,(H,3,4);;/q;;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 552.0284 |