CAS RN 247061-17-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine, TRC
CAS: 247061-17-2 Molekylær formel: C14H20N2O2 Molekylvægt (g/mol): 248.32 Synonym: N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide SMIL: CC1=C(C(=C(C=C1)O)C)N=C(C2CCCCN2)O