missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine, TRC

Artikelnummer. 30357746
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357746 1 mg
30354232 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357746 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2918451MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 247061-17-2
Molekylær formel C14H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Synonym N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide
SMIL CC1=C(C(=C(C=C1)O)C)N=C(C2CCCCN2)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Desmethyl 3-Hydroxy Mepivacaine
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-9-6-7-12(17)10(2)13(9)16-14(18)11-5-3-4-8-15-11/h6-7,11,15,17H,3-5,8H2,1-2H3,(H,16,18)
Formel vægt 248.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.