CAS RN 24703-00-2
CAS RN 24703-00-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
6Beta-Hydroxy Betamethasone, TRC
CAS: 24703-00-2 Molekylær formel: C22H29FO6 Molekylvægt (g/mol): 408.46 Synonym: 9α-Fluoro-16β-methyl-6β,11β,17α,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,(6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione,9-Fluoro-6β,11β,17,21-tetrahydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione,(6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione IUPAC navn: (6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one SMIL: C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO