missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6Beta-Hydroxy Betamethasone, TRC

Artikelnummer. 30134626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134626 10 mg
30003426 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH81010510MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 24703-00-2
Molekylær formel C22H29FO6
Molekylvægt (g/mol) 408.46
Synonym 9α-Fluoro-16β-methyl-6β,11β,17α,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-6β,11β,17,21-tetrahydroxy-16β-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, (6β,11β,16β)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione
IUPAC navn (6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6Beta-Hydroxy Betamethasone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16+,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 408.195
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.