accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ON

CAS RN 2469-99-0

IUPAC Navn: 3-oxobutanenitrile
Synonymer: 3-oxobutanenitrile
Molekylvægt (g/mol): 83.09
Molekylformel: C4H5NO
InChi Key: OPXYNEYEDHAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)CC#N
Kogepunkt 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)