Få mere at vide
3-Oxobutanenitrile, 96%
Artikelnummer. 15481799
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15481799 250 mg 250mg
15471799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15481799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64536.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2469-99-0 | C4H5NO | 83.09 g/mol
Det bruges som farmaceutisk råmateriale og mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk råmateriale og mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2469-99-0
Molekylær formel C4H5NO
Molekylvægt (g/mol) 83.09
MDL nummer MFCD05861381
InChI nøgle OPXYNEYEDHAXOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-oxobutyronitrile, 3-oxo-butyronitrile, butanenitrile, 3-oxo, cyanoacetone, cyanaceton, a-cyanoacetone, acetoacetonitrile, acetylacetonitrile, 1-cyano-2-propanone, alpha-acetylacetonitrile
PubChem CID 75579
IUPAC navn 3-oxobutanenitril
SMIL CC(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Oxobutanenitrile
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 92°C to 94°C (10 mmHg)
Lineær formel CH3COCH2CN
Brydningsindeks 1.4285
Mængde 250 mg
FN nummer UN3276
Beilstein 1633584
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 83.09
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske