CAS RN 246219-23-8
CAS RN 246219-23-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 246219-23-8 Molekylær formel: C13H16O4 Molekylvægt (g/mol): 236.26 IUPAC navn: methyl 3-[4-[[(2R)-oxiran-2-yl]methoxy]phenyl]propanoate SMIL: COC(=O)CCc1ccc(OC[C@H]2CO2)cc1