missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(2R)-Oxiranylmethoxy]benzenepropanoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-15-13(14)7-4-10-2-5-11(6-3-10)16-8-12-9-17-12/h2-3,5-6,12H,4,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 236.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?