CAS RN 2457-01-4
IUPAC Navn:
barium(2+) bis(2-ethylhexanoate)
Synonymer:
barium(2+) bis(2-ethylhexanoate)
Molekylvægt (g/mol):
423.74
Molekylformel:
C16H30BaO4
InChi Key:
VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
SMILES:
[Ba++].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
1
–
2
af
2
Resultater
1
Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid, Ba ca 17.5%
CAS: 2457-01-4 Molekylær formel: C16H30BaO4 Molekylvægt (g/mol): 423.74 MDL nummer: MFCD00058696 InChI nøgle: VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L Synonym: barium 2-ethylhexanoate,barium bis 2-ethylhexanoate,barium 2+ ; 2-ethylhexanoate,hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1,acmc-20alrk,hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt,dsstox_cid_24888,dsstox_rid_80561,dsstox_gsid_44888,bis 2-ethylhexanoic acid barium salt PubChem CID: 102821 IUPAC navn: barium(2+);2-ethylhexanoat SMIL: CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
2
Barium 2-ethylhexanoate, 20% w/w in 2-ethylhexanoic acid, Thermo Scientific™
CAS: 2457-01-4 MDL nummer: MFCD00058696