Få mere at vide
Barium 2-ethylhexanoat i 2-ethylhexansyre, Ba ca. 17,5 %
Artikelnummer. 11336259
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336259 25 g 25g
11326259 5 g 5g
11346259 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336259 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044847.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2457-01-4 | C16H30BaO4 | 423,74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2457-01-4
Molekylær formel C16H30BaO4
Molekylvægt (g/mol) 423.74
MDL nummer MFCD00058696
InChI nøgle VJFFDDQGMMQGTQ-UHFFFAOYNA-L
Synonym barium 2-ethylhexanoate, barium bis 2-ethylhexanoate, barium 2+ ; 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt 2:1, acmc-20alrk, hexanoic acid, 2-ethyl-, barium salt, dsstox_cid_24888, dsstox_rid_80561, dsstox_gsid_44888, bis 2-ethylhexanoic acid barium salt
PubChem CID 102821
IUPAC navn barium(2+);2-ethylhexanoat
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ba+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Barium 2-ethylhexanoate in 2-ethylhexanoic acid
Farve Gul
Mængde 25 g
Formel vægt 423.76
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ba ≈17.5%
Fysisk form Viskøs væske