accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24549-06-2

H3CH3CH2N

CAS RN 24549-06-2

IUPAC Navn: 2-ethyl-6-methylaniline
Synonymer: benzenamine, 2-ethyl-6-methyl-
Molekylvægt (g/mol): 135.21
Molekylformel: C9H13N
InChi Key: JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC1=CC=CC(C)=C1N
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Kogepunkt 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)