accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23978-09-8

ONOCH2ONH2COOO

CAS RN 23978-09-8

IUPAC Navn: 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane
Synonymer: 2.2.2-cryptand cryptating agent 222
Molekylvægt (g/mol): 376.49
Molekylformel: C18H36N2O6
InChi Key: AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater