Få mere at vide
2,2,2-Crypt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2 |
| Formel vægt | 376.2573 |