accessibility menu, dialog, popup

UserName

Videnskab er svært nok

Spar nu

Fisher Scientific Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkter
Applikationer
Cellebiologi
Applikationer
Kemi
Genomik
Applikationer
Produktion og bioproces
Applikationer
Produktion og bioproces
Proteomik
Applikationer
Sikkerhed
Play Menu

CAS RN 18378-20-6

ONOHNNON

CAS RN 18378-20-6

IUPAC Navn: N-benzyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
Synonymer: N-benzyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine
Molekylvægt (g/mol): 270.25
Molekylformel: C13H10N4O3
InChi Key: GZFKJMWBKTUNJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C2=NON=C12
Farve 
  • (2)
Grad 
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.