Få mere at vide
BBD, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496986
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496986 100 mg -
16421796 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496986 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15907
MedChemExpress BBD(NSC240867; Benzylamino-NBD) is a biochemical reagent/chromogenic reagent.
BBD(NSC240867
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BBD
CAS 18378-20-6
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H10N4O3
Synonym NSC240867 Benzylamino-NBD
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.81 mM)
SMIL O=[N+](C1=CC=C(NCC2=CC=CC=C2)C3=NON=C31)[O-]
Molekylvægt (g/mol) 270.24
Formel vægt 270.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Farve Brown
Mængde 100 mg
Fysisk form Solid