accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 161058-83-9

ONNHNNNH2

CAS RN 161058-83-9

IUPAC Navn: 6-(cyclohexylmethoxy)-7H-purin-2-amine
Synonymer: 6-(cyclohexylmethoxy)-7H-purin-2-amine
Molekylvægt (g/mol): 247.3
Molekylformel: C12H17N5O
InChi Key: MWGXGTJJAOZBNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(OCC2CCCCC2)=C2NC=NC2=N1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Procent renhed 
  • (2)
  • (4)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Farve 
  • (4)
Grad 
  • (4)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater