CAS RN 1245648-32-1
IUPAC Navn:
tert-butyl 4-oxo-2-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Synonymer:
tert-butyl 4-oxo-2-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol):
267.25
Molekylformel:
C11H16F3NO3
InChi Key:
RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone, 95%
CAS: 1245648-32-1 Molekylær formel: C11H16F3NO3 Molekylvægt (g/mol): 267.25 MDL nummer: MFCD07367733 InChI nøgle: RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N PubChem CID: 71607278 IUPAC navn: tert-butyl 4-oxo-2-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate SMIL: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F