Få mere at vide
1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone, 95%
Artikelnummer. 15412759
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412759 250 mg 250mg
15402759 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412759 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66437.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1245648-32-1 | C11H16F3NO3 | 267.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1245648-32-1
Molekylær formel C11H16F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD07367733
InChI nøgle RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 71607278
IUPAC navn tert-butyl 4-oxo-2-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone
Mængde 250 mg
Synonym tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluoromethyl-piperidin-4-one, 1-boc-2-trifluromethylpiperidin-4-one, 1-boc-2-trifluoromethylpiper idin-4-one, t-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl ;piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluromethyl-piperidin-4-one;4-oxo-2-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel vægt 267.25
Procent renhed 95%
Fysisk form Solid