CAS RN 1017281-29-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Perfluorobutansyre 13C4 50 μg/ml i Methanol:Vand, Dr. Ehrenstorfer
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet