missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Perfluorobutanoic acid 13C4 50 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30315672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315672 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30315672 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15986521MW50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Perfluorobutanoic acid 13C4
CAS 1017281-29-6
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Water
Molekylær formel 13C4 H F7 O2
Mængde 1 mL
Synonym 13C4-PFBA, Perfluorobutanoic Acid 13C4, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoro-n-[13C4 ]butanoic acid, MPFBA, Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- (ACI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic-1,2,3,4-13C4 acid (ACI), Perfluoro-n-[13C4]butanoic acid
InChI formel InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1
SMIL O[13C](=O)[13C](F)(F)[13C](F)(F)[13C](F)(F)F
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro(1,2,3,4-^{13}C_{4})butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 218.00898
Formel vægt 217.9999 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.