CAS RN 1002-28-4
IUPAC Navn:
hex-3-yn-1-ol
Synonymer:
3-hexyn-1-ol
Molekylvægt (g/mol):
98.15
Molekylformel:
C6H10O
InChi Key:
ODEHKVYXWLXRRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC#CCCO
1
–
3
af
3
Resultater
1
3-Hexyn-1-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
2
3-Hexyn-1-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
3
3-Hexyn-1-ol, TRC
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.