Få mere at vide
3-Hexyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Hexyn-1-ol |
| CAS | 1002-28-4 |
| Molekylær formel | C6H10O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Hexynol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CCC#CCCO |
| IUPAC navn | Hex-3-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Formel vægt | 98.0732 |