accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNNH3COHHO

CAS RN 1001907-60-3

IUPAC Navn: (1-methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
Synonymer: 1-methylindazol-4-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 175.98
Molekylformel: C8H9BN2O2
InChi Key: MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater