Få mere at vide
1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15294338 250 mg 250mg
15284338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294338 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454342500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1001907-60-3
Molekylær formel C8H9BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 175.98
MDL nummer MFCD09870045
InChI nøgle MDEHELJMJCXYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazol-4-yl boronic acid, 1-methylindazole-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazole-4-boronic acid, 1-methylindazol-4-boronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-ylboronic acid, 1-methyl-1h-indazol-4-yl-4-boronic acid, acmc-2097nc, 4-borono-1-methyl-1h-indazole, 1-methyl-4-indazolyl boronic acid, 1-methylindazol-4-yl boronic acid
PubChem CID 44118212
SMIL CN1N=CC2=C(C=CC=C12)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
IUPAC navn (1-methyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid
Formel vægt 175.98
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-1H-indazole-4-boronic acid, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.